Få mere at vide
Silikagel, HPLC-kvalitet, kugleformet, 5 mikron APS, 120 ångstrøm, 99,99+%
Artikelnummer. 15497085
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15497085 5 g 5g
15407095 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497085 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045810.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 63231-67-4 | H2O3Si | 78,098 g/mol
Silicagel er et nyttigt produkt til søjlekromatografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63231-67-4
Molekylær formel H2O3Si
Molekylvægt (g/mol) 78.098
MDL nummer MFCD00011232
InChI nøgle IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14768
IUPAC navn dihydroxy(oxo)silan
SMIL O[Si](=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silica gel
Navn note P.V. 1.00cc/g
Fysisk form sfærisk, S.A. 340 m
Materiale Silikagel
Mængde 5 g
Partikelstørrelse 3 mikron APS, 120 Å
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Procent renhed ≥99.99%
Grad HPLC
Overfladeareal 340m2/g