Få mere at vide
Silica gel, HPLC grade, spherical, 5 micron APS, 120 angstroms, 99.99+%
Artikelnummer. 15407095
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 15407095
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045810.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 63231-67-4 | H2O3Si | 78.098 g/mol
Silicagel er et nyttigt produkt til søjlekromatografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63231-67-4
Molekylær formel H2O3Si
Molekylvægt (g/mol) 78.098
MDL nummer MFCD00011232
InChI nøgle IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14768
IUPAC navn dihydroxy(oxo)silan
SMIL O[Si](=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silica gel
Navn note P.V. 1.00cc/g
Fysisk form sfærisk, S.A. 340 m
Materiale Silica Gel
Mængde 25 g
Partikelstørrelse 3 Micron APS, 120Å
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Procent renhed ≥99.99%
Grad HPLC
Overfladeareal 340m2/g