Få mere at vide
Silica gel, HPLC-kvalitet, kugleformet, 3 mikron APS, 120 ångstrøm, 99,99+%
Artikelnummer. 15417085
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15417085 1 g 1g
15427085 5 g 5g
15437085 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15417085 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045803.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 63231-67-4 | H2O3Si | 78,098 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63231-67-4
Molekylær formel H2O3Si
Molekylvægt (g/mol) 78.098
MDL nummer MFCD00011232
InChI nøgle IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14768
IUPAC navn dihydroxy(oxo)silan
SMIL O[Si](=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silica gel
Navn note P.V. 1.00cc/g
Fysisk form sfærisk, S.A. 340 m
Materiale Silica Gel
Mængde 1 g
Partikelstørrelse 3 Micron APS, 120Å
Procent renhed ≥99.99%
Grad HPLC
Overfladeareal 340m2/g