Få mere at vide
Silica Gel, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15671360
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
500g
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15671360 6 x 1 kg Pakke med 6
15661360 500 g 500g
15641360 1 kg 1kg
15651360 2.5 kg 2.5kg
15691360 6 x 500 g Pakke med 6
15681360 6 x 2.5 kg Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15671360 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 137676X1KG
Request Bulk or Custom Format
Med fugtindikator fri for tungmetaller
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112926-00-8
Molekylær formel O2Si
Molekylvægt (g/mol) 60.083
MDL nummer MFCD00011232
InChI nøgle VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC navn dioxosilan
SMIL O=[Si]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silica Gel
Materiale Silica Gel
Mængde 6 x 1 kg
FN nummer NONH for all modes of transport