Få mere at vide
Silica Gel, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15661360 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
500g
Pakke med 6
Artikelnummer. 15661360
Brand: Honeywell-Fluka 13767500G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Med fugtindikator fri for tungmetaller
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112926-00-8
Molekylær formel O2Si
Molekylvægt (g/mol) 60.083
MDL nummer MFCD00011232
InChI nøgle VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC navn dioxosilan
SMIL O=[Si]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silica Gel
Materiale Silica Gel
Mængde 500 g
FN nummer NONH for all modes of transport