Få mere at vide
Silicagel, funktionaliseret, Amino-3, ca.1,4 mmol/g, delstørrelse 40-63 mikron, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3734326 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
Artikelnummer. 10702833
Brand: Thermo Scientific Acros 360180100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 71888-97-6 | C9H23NO5Si2 | 281.455 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til solid støttesyntese
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71888-97-6
Molekylær formel C9H23NO5Si2
Molekylvægt (g/mol) 281.455
MDL nummer MFCD03427643
InChI nøgle JIBSXWZIQTVOKJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 172930
IUPAC navn dioxosilan;3-triethoxysilylpropan-1-amin
SMIL CCO[Si](CCCN)(OCC)OCC.O=[Si]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silica gel, functionalized, Amino-3
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Materiale Silica Gel
Mængde 10 g
Emballage Glasflaske
Partikelstørrelse Particle size: 40 to 63 Micron