Få mere at vide
Siliciumgel, funktionaliseret, Amino-3, ca. 1,4 mmol/g, delstørrelse 40-63 mikron
Artikelnummer. 10771234 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10771234 100 g Glasflaske 100g
10702833 10 g Glasflaske 10g
10477202 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10771234 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 360181000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 71888-97-6 | C9H23NO5Si2 | 281,455 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til solid støttesyntese
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71888-97-6
Molekylær formel C9H23NO5Si2
Molekylvægt (g/mol) 281.455
MDL nummer MFCD03427643
InChI nøgle JIBSXWZIQTVOKJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 172930
IUPAC navn dioxosilan;3-triethoxysilylpropan-1-amin
SMIL CCO[Si](CCCN)(OCC)OCC.O=[Si]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silica gel, functionalized, Amino-3
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Materiale Silikagel
Mængde 100 g
Emballage Glasflaske
Partikelstørrelse Partikelstørrelse: 40 til 63 mikron