Få mere at vide
Silicagel, funktionaliseret, Amino-3, ca.1,4 mmol/g, delstørrelse 40-63 mikron, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til solid støttesyntese
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silica gel, functionalized, Amino-3 |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Materiale | Silica Gel |
| Mængde | 25 g |
| Emballage | Glasflaske |
| Partikelstørrelse | Particle size: 40 to 63 Micron |