Få mere at vide
Silicagel, til tørring, giftfri kvalitet, 3-6 mm, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-41554 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 kg
5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
25kg
5kg
Artikelnummer. 10440983
Brand: Thermo Scientific Acros 357400010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Silicagel, O2Si, CAS-nummer-7631-86-9, Siliciumdioxid, 25 kg, 2,0 % maks. (140 grader C, 4 timer), Adsorptionskapacitet (relativ luftfugtighed 40%): ca 20 %, 620 til 800 g/L, CHEBI:30563, hvid til gul, 231-545-4, 60,08, ikke-giftig, VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N, dioxosilan, 15, 86302, MF23200
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tørremiddel, Til søjlekromatografi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7631-86-9
Molekylær formel O2Si
Molekylvægt (g/mol) 60.08
MDL nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI nøgle VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Silicon dioxide
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMIL O=[Si]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silica gel
Navn note 3-6mm
Farve Hvid til gul
Fysisk form Fast stof
Tæthed 620 to 800g/L
Materiale Silica Gel
Mængde 1 kg
Fugtighed Residual moisture (140°C): < 1% (typically)
Merck Index 15, 8632
Emballage Plastflaske
Partikelstørrelse Particle size analysis: typically sieve residue>5mm:ca 10%, passing through 2mm: ca 1%
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
IUPAC navn silandion
Formel vægt 60.08
Grad Ikke giftig
Vandoptagelse 20.0% min. (40% min. RH)