Få mere at vide
Silikagel, til tørring, ikke-giftig kvalitet, 3-6 mm
Artikelnummer. 10574321 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
25kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10574321 5 kg Plast tromle 5kg
10440983 1 kg Plastflaske 1kg
10484785 25 kg Fiber tromle 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10574321 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 357400050
 Begrænset vare
På lager
Siliciumgel, O2Si, CAS-nummer-7631-86-9, Siliciumdioxid, 25 kg, 2,0% maks. (140 grader. C, 4 timer), Adsorptionskapacitet (relativ luftfugtighed 40%): ca. 20%, 620 til 800g/L, CHEBI:30563, Hvid til Gul, 231-545-4, 60,08, Ikke-giftig, VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N, dioxosilan, 15, 8632, MFCD00011232 | CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tørremiddel, Til søjlekromatografi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7631-86-9
Molekylær formel O2Si
Molekylvægt (g/mol) 60.08
MDL nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI nøgle VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Silicon dioxide
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMIL O=[Si]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silica gel
Navn note 3-6mm
Farve Hvid til gul
Fysisk form Fast stof
Tæthed 620 til 800g/L
Materiale Silikagel
Mængde 5 kg
Fugtighed Restfugtighed (140 °C): < 1% (typisk)
Merck Index 15, 8632
Emballage Plast tromle
Partikelstørrelse Partikelstørrelsesanalyse: typisk sigter rester >5 mm: ca. 10%, passerer gennem 2mm: ca. 1%
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig.
IUPAC navn silandion
Formel vægt 60.08
Grad Ikke giftig
Vandoptagelse 20,0% min. (40% min. RH)