Få mere at vide
Silica gel desiccant, indicating, ACS
Artikelnummer. p-4408675
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Artikelnummer. 11343958
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040381.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Used to dry the air in industrial compressed air systems. It is also used as a preservation tool to control relative humidity in museum and library exhibitions and storage. Further, it is employed in diagnostic test strips, inhalation devices, syringes, drug test kits and hospital sanitation kits. | CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
Silicagel tørremiddel bruges til at tørre luften i industrielle trykluftsystemer. Det bruges også som et konserveringsværktøj til at kontrollere relativ luftfugtighed i museums- og biblioteksudstillinger og opbevaring. Ydermere anvendes det i diagnostiske teststrimler, inhalationsanordninger, sprøjter, lægemiddeltestsæt og sanitetssæt til hospitaler. Ud over dette bruges det som en stationær fase i kromatografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7631-86-9
Molekylær formel O2Si
Molekylvægt (g/mol) 60.08
MDL nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI nøgle VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC navn dioxosilan
SMIL O=[Si]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silica gel desiccant
Navn note For analysis ACS
Farve Blå
Fysisk form Kornet
Tæthed 2.17 to 2.66g/cm3
Materiale Silica Gel
Mængde 100 g
Lugt Odorless
Opløselighedsinformation Soluble in alkalies. Insoluble in water.
Følsomhed Hygroscopic
Grad ACS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silica gel desiccant, indicating, ACS
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
  • H360F-Kan skade forplantningsevnen.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Silica, amorphous