Få mere at vide
Silikagel tørkemiddel, indikerende, ACS
Artikelnummer. 11333958
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11333958 500 g 500g
11343958 100 g 100g
11430271 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11333958 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040381.36
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Bruges til at tørre luften i industrielle trykluftsystemer. Den bruges også som et bevaringsværktøj til at kontrollere relativ fugtighed i museums- og biblioteksudstillinger samt opbevaring. Derudover anvendes det i diagnostiske teststrimler, inhalationsapparater, sprøjter, stoftestkits og hospitalshygiejnesæt. | CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60,08 g/mol
Silicagel tørremiddel bruges til at tørre luften i industrielle trykluftsystemer. Det bruges også som et konserveringsværktøj til at kontrollere relativ luftfugtighed i museums- og biblioteksudstillinger og opbevaring. Ydermere anvendes det i diagnostiske teststrimler, inhalationsanordninger, sprøjter, lægemiddeltestsæt og sanitetssæt til hospitaler. Ud over dette bruges det som en stationær fase i kromatografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7631-86-9
Molekylær formel O2Si
Molekylvægt (g/mol) 60.08
MDL nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI nøgle VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC navn dioxosilan
SMIL O=[Si]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silica gel desiccant
Fysisk form -4 +10 Mesh Granulat
Materiale Silikagel
Mængde 500 g
Maskestørrelse −4 +10-mesh granuler
Emballage Plastflaske
Opløselighedsinformation Opløselig i alkalier. Uopløselig i vand.
Følsomhed Hygroskopisk
Grad ACS
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silica gel desiccant, indicating, ACS
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
  • H360F-Kan skade forplantningsevnen.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cobaltous chloride