Få mere at vide
Silica gel desiccant, -6+12 mesh granules
Artikelnummer. p-5547809
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
Artikelnummer. 11448570
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044387.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
Silicagel tørremiddel bruges til at tørre luften i industrielle trykluftsystemer. Det bruges også som et konserveringsværktøj til at kontrollere relativ luftfugtighed i museums- og biblioteksudstillinger og opbevaring. Ydermere anvendes det i diagnostiske teststrimler, inhalationsanordninger, sprøjter, lægemiddeltestsæt og sanitetssæt til hospitaler. Ud over dette bruges det som en stationær fase i kromatografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7631-86-9
Molekylær formel O2Si
Molekylvægt (g/mol) 60.08
MDL nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI nøgle VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC navn dioxosilan
SMIL O=[Si]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silica gel desiccant
Farve Hvid
Fysisk form Kornet
Materiale Silica Gel
Mængde 250 g
Maskestørrelse -6+12 Mesh
Lugt Odorless
Opløselighedsinformation Soluble in alkalies. Insoluble in water.
Følsomhed Hygroscopic