Få mere at vide
Silica gel desiccant, -6+12 mesh granules
Beskrivelse
Silicagel tørremiddel bruges til at tørre luften i industrielle trykluftsystemer. Det bruges også som et konserveringsværktøj til at kontrollere relativ luftfugtighed i museums- og biblioteksudstillinger og opbevaring. Ydermere anvendes det i diagnostiske teststrimler, inhalationsanordninger, sprøjter, lægemiddeltestsæt og sanitetssæt til hospitaler. Ud over dette bruges det som en stationær fase i kromatografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silica gel desiccant |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Kornet |
| Materiale | Silica Gel |
| Mængde | 5 kg |
| Maskestørrelse | -6+12 Mesh |
| Lugt | Odorless |
| Opløselighedsinformation | Soluble in alkalies. Insoluble in water. |
| Følsomhed | Hygroscopic |