Få mere at vide
Silikagel tørremiddel, -3+8 netgranuler
Artikelnummer. 11408570
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11408570 5 kg 5kg
11428570 250 g 250g
11418570 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11408570 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044386.A7
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60,08 g/mol
Silicagel tørremiddel bruges til at tørre luften i industrielle trykluftsystemer. Det bruges også som et konserveringsværktøj til at kontrollere relativ luftfugtighed i museums- og biblioteksudstillinger og opbevaring. Ydermere anvendes det i diagnostiske teststrimler, inhalationsanordninger, sprøjter, lægemiddeltestsæt og sanitetssæt til hospitaler. Ud over dette bruges det som en stationær fase i kromatografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7631-86-9
Molekylær formel O2Si
Molekylvægt (g/mol) 60.08
MDL nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI nøgle VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC navn dioxosilan
SMIL O=[Si]=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Silica gel desiccant
Farve Hvid
Fysisk form Kornet
Materiale Silikagel
Mængde 5 kg
Maskestørrelse -3 +8 Mesh
Lugt Lugtfri
Opløselighedsinformation Opløselig i alkalier. Uopløselig i vand.
Følsomhed Hygroskopisk