Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Silikagel, til kolonnekrom, ultraren, 35-70 μm, 60A
Artikelnummer. 10500764 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
30 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
30kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10500764 30 kg 30kg
10407982 1 kg 1kg
10619004 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10500764 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 360050300
Fra kemikalier til kromatografi
Brug rabatkode 27991
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Til kolonnekromatografi. | CAS: 7631-86-9
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7631-86-9
Tekniske data
Partikelstørrelse 40 til 60μ m
Porestørrelse 60Å
Mængde 30 kg
Type Silica Gel
Materiale Silica Gel