Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Silicagel, til søjlekromatografi, Ult
Artikelnummer. p-3756252 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. 10120762
Brand: Thermo Scientific Chemicals 360035000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7631-86-9
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til søjlekromatografi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7631-86-9
Tekniske data
Partikelstørrelse 40 til 60μ m
Porestørrelse 40Å
Emballage Plastflaske
Mængde 500 g
Type Silica Gel
Materiale Silica Gel
Til brug med (applikation) Søjlekromatografi