Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Silica gel, til kolonnekromatografi, ultraren, 40-63 μm, 40A
Artikelnummer. 10689852 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10689852 100 g 100g
10120762 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10689852 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 360031000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7631-86-9
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til søjlekromatografi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7631-86-9
Tekniske data
Partikelstørrelse 40 til 60μ m
Porestørrelse 40Å
Emballage Plastflaske
Mængde 100 g
Produkttype Silica Gel
Materiale Silica Gel
Til brug med (applikation) Søjlekromatografi