Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Silica gel, til kolonnekromatografi, ultraren, 40-63 μm, 40A
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til søjlekromatografi
Tekniske data
Tekniske data
| Partikelstørrelse | 40 til 60μ m |
| Porestørrelse | 40Å |
| Emballage | Plastflaske |
| Mængde | 500 g |
| Type | Silica Gel |
| Materiale | Silica Gel |
| Til brug med (applikation) | Søjlekromatografi |