Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Silicagel, til søjlekromatografi, 0,200-0,500 mm, 40Å
Artikelnummer. p-70222 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Artikelnummer. 10296330
Brand: Thermo Scientific Chemicals 241670010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til søjlekromatografi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7631-86-9
Tekniske data
Porestørrelse 40Å
Emballage Plastflaske
Mængde 1 kg
Type Silica Gel
Materiale Silica Gel
Molekylær formel O2Si
MDL nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI nøgle VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=[Si]=O
IUPAC navn silandion
Molekylvægt (g/mol) 60.08