Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Silicagel, til søjlekromatografi, 0,200-0,500 mm, 40Å
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til søjlekromatografi
Tekniske data
Tekniske data
| Porestørrelse | 40Å |
| Emballage | Plastflaske |
| Mængde | 250 g |
| Type | Silica Gel |
| Materiale | Silica Gel |
| Molekylær formel | O2Si |
| MDL nummer | MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733 |
| InChI nøgle | VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | O=[Si]=O |
| IUPAC navn | silandion |
| Vis mere |