Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Silika-gel til kromatografi, 0,200-0,500 mm, 40 A
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til søjlekromatografi
Tekniske data
Tekniske data
| Porestørrelse | 40Å |
| Emballage | Plastflaske |
| Mængde | 1 kg |
| Produkttype | Silikagel |
| Materiale | Silica Gel |