Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Silica-gel til kromatografi, 0,060-0,200 mm, 40 A
Artikelnummer. 11904121 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11904121 5 kg 5kg
10286330 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11904121 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 241660050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til søjlekromatografi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7631-86-9
Specifications
Porestørrelse 40Å
Emballage Plast tromle
Mængde 5 kg
Type Silica Gel
Materiale Silica Gel
Molekylær formel O2Si
MDL nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI nøgle VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=[Si]=O
IUPAC navn silandion
Molekylvægt (g/mol) 60.08