Få mere at vide
Silika-gel, til kolonnekrom, ultraren, 60-200 mikron, 60A
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterDescription
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Silica gel |
| Navn note | Til kolonnekromatografi |
| Farve | Brun til hvid |
| Fysisk form | Pulver og/eller stykker |
| pH | 6,5 til 7,5 (10% w/w affjedring) |
| Materiale | Silikagel |
| Mængde | 30 kg |
| Emballage | Plastflaske |
| Partikelstørrelse | 5,0 % maks. (understørrelse) 5,0 % maks. (overstørrelse) |
| Porevolumen | 0,70 til 0,85 ml/g (specifikt) |
| Show More |