Få mere at vide
Silika-gel, til kolonnekrom, ultraren, 60-200 mikron, 60A
Artikelnummer. 11914121 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
30 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11914121 5 kg Plast tromle 5kg
10078971 250 g Plastflaske 250g
10732643 1 kg Plastflaske 1kg
16348237 30 kg Plastflaske -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11914121 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 360060050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til søjlekromatografi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7631-86-9
Molekylær formel O2Si
Molekylvægt (g/mol) 60.08
MDL nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI nøgle VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Silicon dioxide
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMIL O=[Si]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silica gel
Navn note Til kolonnekromatografi
Farve Hvid til Brun
Fysisk form Pulver og/eller stykker
pH 6,5 til 7,5 (10% w/w affjedring)
Materiale Silikagel
Mængde 5 kg
Emballage Plast tromle
Partikelstørrelse 5,0 % maks. (understørrelse) 5,0 % maks. (overstørrelse)
Porevolumen 0,70 til 0,85 ml/g (specifikt)
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig.
IUPAC navn silandion
Formel vægt 60.08