Få mere at vide
Silika-gel, til kolonnekrom, ultraren, 60-200 mikron, 60A
Artikelnummer. 10078971 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
30 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10078971 250 g Plastflaske 250g
10732643 1 kg Plastflaske 1kg
11914121 5 kg Plast tromle 5kg
16348237 30 kg Plastflaske -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10078971 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 360062500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til søjlekromatografi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7631-86-9
Molekylær formel O2Si
Molekylvægt (g/mol) 60.08
MDL nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI nøgle VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Silicon dioxide
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMIL O=[Si]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silica gel
Navn note For column chromatography
Farve Hvid til Brun
Fysisk form Pulver og/eller stykker
pH 6.5 to 7.5 (10% w/w suspension)
Materiale Silica Gel
Mængde 250 g
Emballage Plastflaske
Partikelstørrelse 5.0% Max. (under size) 5.0% Max. (over size)
Porevolumen 0.70 to 0.85mL/g (specific)
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
IUPAC navn dioxosilan
Formel vægt 60.08