Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Silika-gel til kromatografi, 0,200-0,500 mm, 60 A
Artikelnummer. 10256770 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Emballage Mængde Pakningsstørrelse
10256770 Plastflaske 1 kg 1kg
10378803 Plast tromle 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10256770 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 240380010
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer:
Til søjlekromatografi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7631-86-9
Tekniske data
Porestørrelse 60Å
Emballage Plastflaske
Mængde 1 kg
Produkttype Silica Gel
Materiale Silica Gel