Få mere at vide
Silica gel, for chromatography, 0.075-0.250 mm, 150 A
Artikelnummer. p-3523568 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
Artikelnummer. 10460983
Brand: Thermo Scientific Acros 419282500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til søjlekromatografi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7631-86-9
Molekylær formel O2Si
Molekylvægt (g/mol) 60.08
MDL nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI nøgle VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMIL O=[Si]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silica gel
Farve Hvid
Navn note For column chromatography
Fysisk form Meget fint granulært pulver
Emballage Glasflaske
Partikelstørrelse Nominal particle size: >60 mesh: <7.5%, <200 mesh: <10.0%
Specifikt overfladeareal 275 to 375 m2/g (BET)
Mængde 250 g
Merck Index 15, 8632
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
IUPAC navn silandion
Formel vægt 60.08