Få mere at vide
Silica gel, for chromatography, 0.075-0.250 mm, 150 A
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silica gel |
| Farve | Hvid |
| Navn note | For column chromatography |
| Fysisk form | Meget fint granulært pulver |
| Emballage | Glasflaske |
| Partikelstørrelse | Nominal particle size: >60 mesh: <7.5%, <200 mesh: <10.0% |
| Specifikt overfladeareal | 275 to 375 m2/g (BET) |
| Mængde | 250 g |
| Merck Index | 15, 8632 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: insoluble. |
| Vis mere |