Få mere at vide
Silicagel, til kromatografi, 0,035-0,070 mm, 90 A, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4187301 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Artikelnummer. 10721804
Brand: Thermo Scientific Acros 241652500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til søjlekromatografi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7631-86-9
Molekylær formel O2Si
Molekylvægt (g/mol) 60.08
MDL nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI nøgle VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Silicon dioxide
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC navn dioxosilan
SMIL O=[Si]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silica gel
Navn note For chromatography, 0.035-0.070mm, 90Å
Materiale Silica Gel
Mængde 250 g
Emballage Plastflaske
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vægt 60.08