Få mere at vide
Siliciumgelé, til kromatografi, 0,035-0,070 mm, 90 A
Artikelnummer. 10732661 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10732661 1 kg Plastflaske 1kg
10721804 250 g Plastflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10732661 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 241650010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til søjlekromatografi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7631-86-9
Molekylær formel O2Si
Molekylvægt (g/mol) 60.08
MDL nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI nøgle VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Silicon dioxide
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC navn dioxosilan
SMIL O=[Si]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silica gel
Navn note For kromatografi, 0,035-0,070 mm, 90 Å
Materiale Silikagel
Mængde 1 kg
Emballage Plastflaske
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig.
Formel vægt 60.08