Få mere at vide
Silica gel, for chromatography, 0.030-0.200 mm, 60 A
Artikelnummer. 10433165 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10433165 1 kg Glasflaske 1kg
10667571 250 g Glasflaske 250g
10310234 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10433165 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 419290010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til søjlekromatografi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7631-86-9
Molekylær formel O2Si
Molekylvægt (g/mol) 60.08
MDL nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI nøgle VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Silicon dioxide
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMIL O=[Si]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silica gel
Navn note 0.060-0.200mm, 60 A
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Materiale Silica Gel
Mængde 1 kg
Tab ved tørring 6.0% max. (160°C)
Merck Index 15, 8632
Emballage Glasflaske
Partikelstørrelse 30 Micron D(10% min.), 250 Micron D(90% Max.)
Porevolumen 0.8 to 1.0mL/g (N2)
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
IUPAC navn silandion
Formel vægt 60.08
Overfladeareal 500 to 600 m2/g