Få mere at vide
Silica gel, C8-RP, 12%C, ca. 1.2 mmol/g, part. size 40-63 micron
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
50 g
250 g
Emballage:
Plastflaske
Plastic Bottle
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til søjlekromatografi
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silica gel, C8-RP, 12%C |
| Navn note | ca. 1.2 mmol/g, part. size 40-63 micron |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Materiale | Silica Gel |
| Mængde | 50 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Partikelstørrelse | 40 to 63 Micron |
RUO– Kun brug til forskning
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido