Få mere at vide
Silica gel, C8-RP, 12%C, ca. 1.2 mmol/g, part. size 40-63 micron
Artikelnummer. 10340484 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Emballage:
Plastflaske
Plastic Bottle
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10340484 250 g Plastic Bottle 250g
10540352 50 g Plastflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10340484 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 360142500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
For column chromatography
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD00148339
Synonym Octylsilicate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silica gel, C8-RP, 12%C
Navn note ca. 1.2 mmol/g, part. size 40-63 micron
Farve White
Fysisk form Powder
Materiale Silica Gel
Mængde 250 g
Emballage Plastic Bottle
Partikelstørrelse 40 to 63 Micron