Få mere at vide
Thermo Scientific™ Silica gel, C4-RP, 8%C, ca. 1,5 mmol/g, part. size 40-63μm
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
:
50g
Specifications
Specifications
| Partikelstørrelse | 40 to 63 μm |
| Emballage | Plastic Bottle |
| Mængde | 50 g |
| Materiale | Silica Gel |