Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Silicagel, C18-RP, 23 %C, ca. 1,2 mmol/g, del. størrelse 40-63 μm
Artikelnummer. 10649863 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 10649863
Brand: Thermo Scientific Chemicals 360112500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til søjlekromatografi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Emballage Glasflaske
Mængde 250 g
Materiale Silica Gel