Få mere at vide
Silicagel, C18-RP, 17 %C, ca.0,8 mmol/g, del. størrelse: 40-63μ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4323795 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 10111002
Brand: Thermo Scientific Acros 360120500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 71889-02-6 | C18H37Cl3O2Si2 | 448.012 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til søjlekromatografi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71889-02-6
Molekylær formel C18H37Cl3O2Si2
Molekylvægt (g/mol) 448.012
InChI nøgle VYTRPUAMVCWPLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Octadecylsilicate
PubChem CID 172932
IUPAC navn dioxosilan; trichlor(octadecyl)silan
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl.O=[Si]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silica gel, C18-RP, 17%C
Mængde 50 g
Emballage Glasflaske
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.