Få mere at vide
Silicagel, C18-RP, 17 %C, ca.0,8 mmol/g, del. størrelse: 40-63μ , Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til søjlekromatografi
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silica gel, C18-RP, 17%C |
| Mængde | 250 g |
| Emballage | Glasflaske |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: insoluble. |