Få mere at vide
Silica Gel, 80 to 200 Mesh, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
500 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske med bred mund
Pakningsstørrelse:
500g
Beskrivelse
- Suitable for Column Chromatography and the Scale-up of TLC Procedures
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silica Gel |
| CAS | 63231-67-4 |
| Materiale | Silica Gel |
| Mængde | 500 g |
| Molekylær formel | H2O3Si |
| Maskestørrelse | 80 to 200 Mesh |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske med bred mund |
| InChI nøgle | IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | O[Si](=O)O |
| IUPAC navn | dihydroxy(oxo)silan |
| Vis mere |