Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Silicagel 60, 0,075-0,2 mm (70-200 mesh)
Artikelnummer. 11315497
Partikelstørrelse:
-70/200 mesh
70/150 mesh
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Overfladeareal (metrisk):
470 til 570 m2 /g
500 til 600 m2 /g
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
5kg
Artikelnummer. 11315497
Brand: Thermo Scientific Chemicals 042723.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Klassisk søjlekromatografi uden påført tryk (gravity pulled) Silicagel bruges i søjlekromatografi uden påført tryk (gravity pulled). Det bruges som adsorbent i forskellige applikationer og til at fjerne urenheder. Det bruges som stationær base i søjlekromatografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Partikelstørrelse -70/200 mesh
Porestørrelse 60Å
Emballage Flaske
pH 6,5 til 7,5
Mængde 50 g
Overfladeareal (metrisk) 470 til 570 m2 /g
Type Silica Gel
Materiale Silica