Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Silicagel 60, 0,075-0,2 mm (70-200 mesh)
Artikelnummer. 11305497
Skift visning
Partikelstørrelse:
-70/200 mesh
70/150 mesh
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Overfladeareal (metrisk):
470 til 570 m2 /g
500 til 600 m2 /g
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Partikelstørrelse Mængde Overfladeareal (metrisk) unitSize
11305497 70/150 mesh 1 kg 500 til 600 m2 /g 1kg
11395487 -70/200 mesh 250 g 470 til 570 m2 /g 250g
11315497 -70/200 mesh 50 g 470 til 570 m2 /g 50g
11385487 -70/200 mesh 5 kg 470 til 570 m2 /g 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11305497 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 042723.A1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Klassisk søjlekromatografi uden påført tryk (gravity pulled) Silicagel bruges i søjlekromatografi uden påført tryk (gravity pulled). Det bruges som adsorbent i forskellige applikationer og til at fjerne urenheder. Det bruges som stationær base i søjlekromatografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Partikelstørrelse 70/150 mesh
pH 6,5 til 7,5
Mængde 1 kg
Overfladeareal (metrisk) 500 til 600 m2 /g
Type Silica Gel
Materiale Silica