Få mere at vide
Silica gel 60, 0.062-0.105mm (150-230 mesh)
Beskrivelse
Silicagel anvendes i søjlekromatografi uden påført tryk (tyngdekraften). Det bruges som adsorbent i forskellige applikationer og til at fjerne urenheder. Det bruges som stationær base i søjlekromatografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silica gel 60 |
| Fysisk form | -150 +230 Mesh,SA 500-600m |
| Materiale | Silica Gel |
| Mængde | 1 kg |
| Maskestørrelse | 150-230 Mesh |
| Lugt | Odorless |
| Partikelstørrelse | 0.062 to 0.105mm |
| Opløselighedsinformation | Soluble in hydrofluoric acid. Insoluble in water. |
| Overfladeareal | 500 to 600m2/g |