Få mere at vide
Silicagel 60, 0,060-0,2 mm (70-230 mesh)
Beskrivelse
Silicagel anvendes i søjlekromatografi uden påført tryk (tyngdekraften). Det bruges som adsorbent i forskellige applikationer og fjerner urenheder. Det bruges som stationær base i søjlekromatografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Silicagel anvendes til søjlekromatografi uden påført tryk (tyngdekraften). Det bruges som adsorbent i forskellige applikationer og fjerner urenheder. Det bruges som stationær base i søjlekromatografi.
Opløselighed
Opløselig i flussyre. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt forseglet. Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Inkompatibel med hydrogenfluorid.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Silica gel 60 |
| Navn note | 0,060 til 0,2 mm |
| Materiale | Silikagel |
| Mængde | 1000 g |
| Maskestørrelse | 70 til 230 mesh |
| Merck Index | 14,8493 |
| Lugt | Lugtfri |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i flussyre. Uopløselig i vand. |