Få mere at vide
Silicagel 60, 0,040-0,063 mm (230-400 mesh), 99,5 % (metalbasis)
Beskrivelse
SøjlekromatografiSilicagel anvendes til søjlekromatografi uden påført tryk (tyngdekraft). Det bruges som adsorbent i forskellige applikationer og til at fjerne urenheder. Det bruges som stationær base i søjlekromatografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silica gel 60 |
| Fysisk form | Pulver, -+230 400 Mesh,SA 500-600m |
| Maskestørrelse | 230-400 Mesh |
| Lugt | Odorless |
| Analyseprocentområde | 99.5% (metals basis) |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 50 g |
| Opløselighedsinformation | Soluble in hydrofluoric acid. Insoluble in water. |
| IUPAC navn | dioxosilan |