Få mere at vide
Silicagel 60, 0,040-0,063 mm (230-400 mesh), 99,5% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329178
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
5kg
Artikelnummer. 11329178
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042570.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
SøjlekromatografiSilicagel anvendes til søjlekromatografi uden påført tryk (tyngdekraft). Det bruges som adsorbent i forskellige applikationer og til at fjerne urenheder. Det bruges som stationær base i søjlekromatografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7631-86-9
Molekylær formel O2Si
Molekylvægt (g/mol) 60.08
MDL nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI nøgle VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMIL O=[Si]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silica gel 60
Fysisk form Pulver, -+230 400 Mesh,SA 500-600m
Maskestørrelse 230-400 Mesh
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.5% (metals basis)
Farve Hvid
Mængde 250 g
Opløselighedsinformation Soluble in hydrofluoric acid. Insoluble in water.
IUPAC navn dioxosilan