Få mere at vide
Silicagel 60, 0,036-0,071 mm (215-400 mesh)
Artikelnummer. 11416810
Skift visning
Mængde:
500 g
1000 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
1kg
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11416810 2500 g 2500g
11308885 500 g 500g
11318885 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11416810 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14004.0E
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60,08 g/mol
Silicagel anvendes i søjlekromatografi uden påført tryk (tyngdekraften). Det bruges som adsorbent i forskellige applikationer og til at fjerne urenheder. Det bruges som stationær base i søjlekromatografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Silicagel anvendes til søjlekromatografi uden påført tryk (tyngdekraften). Det bruges som adsorbent i forskellige applikationer og til at fjerne urenheder. Det bruges som stationær base i søjlekromatografi.
Opløselighed
Opløselig i flussyre. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt forseglet. Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Inkompatibel med hydrogenfluorid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7631-86-9
Molekylær formel O2Si
Molekylvægt (g/mol) 60.08
MDL nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI nøgle VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC navn dioxosilan
SMIL O=[Si]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silica gel 60
Navn note 0.036 to 0.071mm
Materiale Silica Gel
Mængde 2500 g
Maskestørrelse 215 to 400 mesh
Merck Index 14,8493
Lugt Odorless
Opløselighedsinformation Soluble in hydrofluoric acid. Insoluble in water.