Få mere at vide
Silicagel 60, 0,019-0,037 mm (400-600 mesh), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11305517
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
5kg
Artikelnummer. 11305517
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042729.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
AA4272918
Søjlekromatografi med forhøjet trykSilicagel anvendes til søjlekromatografi uden påført tryk (tyngdekraften). Det bruges som adsorbent i forskellige applikationer og til at fjerne urenheder. Det bruges som stationær base i søjlekromatografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7631-86-9
Molekylær formel O2Si
Molekylvægt (g/mol) 60.08
MDL nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI nøgle VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC navn silandion
SMIL O=[Si]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silica gel 60
Fysisk form Pulver
Farve Hvid
Mængde 50 g
Lugt Odorless
Opløselighedsinformation Soluble in hydrofluoric acid. Insoluble in water.