Få mere at vide
Silicagel (2,5-6,0 mm) Selvindikerende (jernsalt), rent, tørremiddel, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10621573 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast pulverkrukke
Plastfad
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10621573 5 kg Plastfad 5kg
10611573 500 g Plast pulverkrukke 500g
10260912 1 kg Plast pulverkrukke 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10621573 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/0761/65
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7631-86-9 | Molecular Formula: O2Si | Molecular Weight: 60.08 g/mol
Silicagel (2,5-6,0 mm) Selvindikerende (jernsalt), rent, tørremiddel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7631-86-9
Molekylær formel O2Si
Molekylvægt (g/mol) 60.08
MDL nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI nøgle VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMIL O=[Si]=O
Specifications
Farve Brun-orange
Fysisk form Fast stof
pH 1,5 til 5
Mængde 5 kg
Emballage Plastfad
IUPAC navn dioxosilan
Formel vægt 60,08g/mol