Få mere at vide
Silicagel (2,5-6,0 mm) Selvindikerende (jernsalt), rent, tørremiddel, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
Silica Gel (2,5-6,0 mm) selvangivende (jernsalt), ren, udtørrende middel
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Brun-orange |
| Fysisk form | Fast stof |
| pH | 1,5 til 5 |
| Mængde | 500 g |
| Emballage | Plast pulverkrukke |
| IUPAC navn | dioxosilan |
| Formel vægt | 60,08g/mol |