Få mere at vide
Silicagel (2,5-6,0 mm) Selvindikerende (jernsalt), rent, tørremiddel, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10260912 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast pulverkrukke
Plastfad
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10260912 1 kg Plast pulverkrukke 1kg
10611573 500 g Plast pulverkrukke 500g
10621573 5 kg Plastfad 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10260912 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/0761/60
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
CAS: 7631-86-9 | Molekylformel: O2Si | Molekylvægt: 60,08 g/mol
Silica Gel (2,5-6,0 mm) selvangivende (jernsalt), ren, udtørrende middel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7631-86-9
Molekylær formel O2Si
Molekylvægt (g/mol) 60.08
MDL nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI nøgle VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMIL O=[Si]=O
Tekniske data
Farve Brun-orange
Fysisk form Fast stof
pH 1,5 til 5
Mængde 1 kg
Emballage Plast pulverkrukke
IUPAC navn silandion
Formel vægt 60,08g/mol